Merck
80135
Supelco
ジイソデシルフタラート
Selectophore, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H46O4
CAS番号:
分子量:
446.66
Beilstein:
2171889
EC Number:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (sum of isomers, GC)
≥99.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.486
密度
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI Key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソデシルフタラート(DIDP)は、フタル酸塩グループに属するフタル酸のジアルキルまたはアリール/アルキルジエステルです。 主にPVC膜電極の製造における可塑剤として使用されます。
詳細については、当社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
DIDPは、都会の雨水、雨水沈殿物、および雪のサンプル中の分析対象物を電気化学的手法およびクロマトグラフィー法により定量するために使用されます。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - closed cup
引火点(℃)
275.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80135-50ML:
80135-VAR:
80135-10ML:
80135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kayoko Kato et al.
Toxicology, 236(1-2), 114-122 (2007-05-15)
Diisodecyl phthalate (DiDP) is an isomeric mixture of phthalates with predominantly 10-carbon branched-dialkyl chains, widely used as a plasticizer for polyvinyl chloride. The extent of human exposure to DiDP is unknown in part because adequate biomarkers of exposure to DiDP
Katell Fiselier et al.
Journal of separation science, 28(16), 2144-2152 (2005-12-02)
Injector-internal thermal desorption from edible oil or fat is a convenient sample preparation technique for the analysis of solutes in lipids or extracts from fatty foods. The injector temperature is selected to vaporize the solutes of interest while minimizing evaporation
Jae-Min Park et al.
Journal of basic microbiology, 49 Suppl 1, S31-S35 (2009-03-27)
In this study, diisodecyl phthalate (DIDP) was efficiently degraded by Bacillus sp. SB-007. The optimal conditions for DIDP (100 mg l(-1)) degradation by Bacillus sp. SB-007 in a mineral salts medium were found to be pH 7.0 at 30 degrees
Matthias Wormuth et al.
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis, 26(3), 803-824 (2006-07-13)
Phthalic acid esters (phthalates) are used as plasticizers in numerous consumer products, commodities, and building materials. Consequently, phthalates are found in human residential and occupational environments in high concentrations, both in air and in dust. Phthalates are also ubiquitous food
Holger M Koch et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 847(2), 114-125 (2006-10-24)
Di-iso-nonylphthalate (DINP) is the major plasticizer for polyvinylchloride (PVC) polymers. Two DINP products are currently produced: DINP 1 and DINP 2. We analyzed the isononyl alcohol mixtures (INA) used for the synthesis of these two DINP plasticizer products and thus