アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
mp
207-212 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC1=CC=CC(C2CCNCC2)=C1.Cl.Cl
アプリケーション
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
その他情報
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916633-VAR:
916633-100MG:
916633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)