認証
according to ISO 10273:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
D-mannitol, 20 g/L
mixed peptone, 20 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 2 g/L
yeast extract, 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Yersinia spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95760-BULK:
95760-VAR:
95760-500G:
95760-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック