A0575000
アミオダロン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2-ブチル-3-ベンゾフラニル)[4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニル]メタノン 塩酸塩, 2-ブチル-3-ベンゾフラニル-4-[2-(ジエチルアミノ)エトキシ]-3,5-ジヨードフェニルケトン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amiodarone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0575000-100MG:
A0575000:4548174001578
A0575000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18