安全性情報
ARK2129
SAFC
Acepromazine Maleate
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
医薬品製造
別名:
Acepromazine Maleate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O5S
CAS番号:
分子量:
442.53
UNSPSCコード:
51332802
品質水準
SMILES記法
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
ARK2129-5KG:
ARK2129-1KG:
ARK2129-25KG:
ARK2129-BULK:
ARK2129-VAR:
ARK2129-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)