Merck
B3022
Supelco
ベクロメタゾン ジプロピオナート
analytical standard, for drug analysis
別名:
9-クロロ-11β,17,21-トリヒドロキシ-16β-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン 17,21-ジプロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37ClO7
CAS番号:
分子量:
521.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジプロピオン酸ベクロメタゾンは、抗炎症特性を持つため喘息の治療での使用がよく知られている塩化グルココルチコイドジエステルの化学物質群に属しています。
アプリケーション
ジプロピオン酸ベクロメタゾン分析スタンダードは、次の用途で使用できます:
  • ナノカプセル懸濁液中のジプロピオン酸ベクロメタゾンを測定するためのUV検出と組み合わせた逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法の開発
  • UV分光光度測定・RP-HPLCに基づく方法を用いた、バルククリーム製剤および複合クリーム製剤に含まれるジプロピオン酸ベクロメタゾンとケトコナゾールの同時定量
  • ジプロピオン酸ベクロメタゾンおよびフマル酸ホルモテロールのその複合剤形における安定性を示すUV検出併用RP-HPLC法による推定
  • 2つのUV-スペクトルと1つのRP-HPLCに基づく方法を用いたジプロピオン酸ベクロメタゾンとフマル酸ホルモテロールのバルクとその製剤における複合分析
  • 超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)と質量分析(MS)による環境試料中の21種類のグルココルチコイドの多成分残留分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Immune system,Bone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B3022-1G:
B3022-250MG:
B3022-BULK:
B3022-5G:
B3022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quick Review of Pharmacology null
Jessica K Roberts et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 345(2), 308-316 (2013-03-21)
Inhaled glucocorticoids, such as beclomethasone dipropionate (BDP), are the mainstay treatment of asthma. However, ≈ 30% of patients exhibit little to no benefit from treatment. It has been postulated that glucocorticoid resistance, or insensitivity, is attributable to individual differences in
Gail Hayward et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 8(8), CD008116-CD008116 (2012-08-17)
The common cold is a frequent illness, which, although benign and self-limiting, results in many consultations to primary care and considerable loss of school or work days. Current symptomatic treatments have limited benefit. Corticosteroids are an effective treatment in other
Tiago Nunes et al.
Journal of Crohn's & colitis, 7(3), 183-191 (2012-07-13)
IBD is a chronic and relapsing inflammatory disorder of the gut that demands long-lasting treatment targeting both flare-up periods and maintenance of remission. Oral systemic steroids have been used to induce remission in patients with active IBD for over 50
Kai-Michael Beeh et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 131(3), 866-874 (2013-02-07)
Allergen-specific TH2 responses contribute to the development of allergic asthma. Their increase may be due to a reduced early exposure to environmental pathogens, which induces a TH1 response, and thereby suppresses the allergic TH2 response. QbG10 (bacteriophage Qbeta-derived virus-like particle