安全性情報
CAN43215
Supelco
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
package of 1.2 ml
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
構成
  • Analyte CAS Concentration
  • Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
  • Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
  • Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
  • Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
  • Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
  • Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
  • Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
  • Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
  • Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
  • Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
  • Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
  • m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
  • o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
  • p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
  • Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
  • 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
  • Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
  • Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
  • Benzene 71-43-2 100 µg/mL
  • Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
アナライト
詳細
    Acetonitrile 5000 ug/mL
    Acetone 5000 ug/mL
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F
引火点(℃)
64 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CAN43215-1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)