認証
ISO 9308-1:2014
品質水準
フォーム
solid
シェルフライフ
5 mo. (Expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
組成
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
包装
box of 30 plates
保管条件
(Store dry and tightly closed)
パラメーター
9 mL filling volume
プレート直径
55 mm
色
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
構成
その他情報
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CCW4721-30PLATES:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)