安全性情報
CRMABKR
Flash Point Standard
Abel IP 170 (41.9 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
petroleum
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
29 - 70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMABKR-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)