Merck
ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
別名:
Arsenobetaine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
3933180
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
SMILES記法
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI Key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
ERMAC626-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)