認証
ERM®
品質
1% GTS 40-3-2
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410DP/ERM-BF410dp-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-level-2-nominal-1-GMO/ERM-BF410dp
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF410DP-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック