安全性情報
ERMCE278K
Mussel tissue (elements)
ERM®, certified reference material
別名:
Trace Elements in Mussel Tissue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
Matrix
mussel
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
詳細
Certfied for the mass fractions of As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCE278K
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Sodium (Na), Strontium (Sr), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCE278K-8G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)