安全性情報
ERMEF318K
Gas-Oil (high content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>132.8 °F
引火点(℃)
> 56 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ERMEF318K-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)