安全性情報
ERMFD066
Corundum Powder (Particle size distribution)
ERM®, certified reference material
別名:
Corundum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
SMILES記法
[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMFD066-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)