アプリケーション
FastWoRX products are hydrophobic powders that absorb most organic compounds. With them, liquid-liquid extraction (LLE) for reaction work-ups can be replaced by a simple filtration or magnetic separation. This version of the product, FastWoRX-M, allows magnetic separation. Work-ups can be done in half the time or less. Solvent use can be reduced by 90% or more. Emulsions cannot form. Automation of FastWoRX-based work-ups is much easier than automating LLE. For more details about the product, please see our Technical Spotlight.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FASTWORX-M-100-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
FastWoRX for Faster and Greener Alternative to Liquid-Liquid Extraction
ろ過後、目的の有機化合物を含有したFastWoRX粉末は、フラッシュクロマトグラフィーの分離やその他の処理へそのまま使用可能です。この便利な手法により、面倒で溶媒を大量に消費する液液抽出は、簡単なろ過に置き換えられます。