Merck
G0340000
グリピジド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-シクロヘキシル-3-{4-[2-(5-メチルピラジン-2-カルボキサミド)エチル]フェニルスルホニル}尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N5O4S
CAS番号:
分子量:
445.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glipizide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
InChI Key
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glipizide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G0340000:
G0340000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Glipizide a new oral antidiabetic agent (comprehensive review)].
E Brunová
Vnitrni lekarstvi, 22(6), 595-599 (1976-06-01)
M Małecki
Przeglad lekarski, 53(9), 663-665 (1996-01-01)
The structure and effect of glipizide, the second generation derivates of sulfonylurea were described. The special role in the treatment of polymetabolic syndrome of this drug was stressed.
H E Lebovitz
Pharmacotherapy, 5(2), 63-77 (1985-03-01)
Glipizide is a second-generation sulfonylurea in which the substitutions on the arylsulfonylurea nucleus are large, relatively nonpolar groups. This chemical change increases the intrinsic hypoglycemic activity of the molecule 100-fold on a weight basis compared to first-generation agents. In addition
Glipizide: an oral hypoglycemic drug.
G Wensing
The American journal of the medical sciences, 298(1), 69-71 (1989-07-01)
Zahra N Mahmoudi et al.
The AAPS journal, 16(4), 685-697 (2014-05-03)
Preparation of amorphous solid dispersions using polymers is a commonly used formulation strategy for enhancing the solubility of poorly water-soluble drugs. However, often a single polymer may not bring about a significant enhancement in solubility or amorphous stability of a