安全性情報
I0329000
Iopamidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-N,N′-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodo-5-lactamidoisophthalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22I3N3O8
CAS番号:
分子量:
777.09
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iopamidol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
InChI Key
XQZXYNRDCRIARQ-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Iopamidol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0329000:
I0329000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Karla Maria Treitl et al.
Journal of endovascular therapy : an official journal of the International Society of Endovascular Specialists, 22(1), 63-70 (2015-03-17)
To prospectively assess current limitations and complication rates of the transbrachial access technique for endovascular treatment of peripheral vascular pathologies. In total, 150 patients (112 men; mean age 66.3 ± 10.0 years) with arterial occlusive disease underwent endovascular therapy via
Kiyoko Yoshino et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 44(11), 1088-1094 (2013-09-17)
Although rupture of rectal varices is rarely encountered, it may provoke massive and fatal hemorrhage in patients with liver cirrhosis. We examined the clinical features of patients showing bleeding from rectal varices to establish a suitable therapeutic strategy for the
Tomonori Kanda et al.
PloS one, 10(2), e0118317-e0118317 (2015-02-24)
Double hypoglossal canal, namely a hypoglossal canal bridging, is a normal variation of the hypoglossal canal. Racial differences in the prevalence of double hypoglossal canal have been reported. We evaluated the prevalence of double hypoglossal canal in a Japanese population
Shigeo Horinaka et al.
Atherosclerosis, 235(1), 239-245 (2014-05-28)
The cardio-ankle vascular index (CAVI) is an arterial stiffness index based on the stiffness parameter β, which is essentially independent of blood pressure. The objective of this study was to determine whether CAVI correlates with the regional stiffness parameter β
Fereshteh Hajsadeghi et al.
Atherosclerosis, 237(2), 486-489 (2014-12-03)
Increased-epicardial-adipose tissue (EAT) is associated with the presence and severity of subclinical-atherosclerosis. This study investigates the long-term clinical-outcome of subjects with and without increased-EAT. Two hundred and forty-five subjects, aged 61 ± 9 years and 34% women underwent clinically-indicated computed-tomography-angiography