認証
IRMM®
同位体純度
64Zn
メーカー/製品名
JRC
濃度
0.5 M in nitric acid
フォーマット
single component solution
質量シフト
depleted
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM652
IRMM652
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IRMM652-5ML:
試験成績書(COA)