N1225000
Norethisterone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17-ヒドロキシ-19-ノル-17α-4-プレグネン-20-イン-3-オン, 17α-エチニル-17β-ヒドロキシ-19-ノル-4-アンドロステン-3-オン 17-アセタート, 17α-エチニル-19-ノルテストステロン 17β-アセタート, 19-ノルエチステロン 17-アセタート
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norethisterone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
N1225000-1EA:
N1225000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)