安全性情報
N44
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 71.11 mPa.s (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
71.11 mPa.s(25 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
N44-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 65, 104778-104778 (2020-01-22)
The need of in vitro alternative methods has been increasing in toxicology research as well as in cosmetic industry in China recently. Following the establishment of China EpiSkin™ skin corrosion and irritation testing methods, both as stand-alone in vitro tests