安全性情報
NIST1887B
Portland cement
NIST® SRM® 1887b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 vials x 4 g ea
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a Type III portland cement intended primarily for the evaluation of methods for analysis of cements and materials of similar matrix. A unit of SRM 1887b consists of five vials, each containing at least 4 g of portland cement ground to pass through a 75 μm (No. 200) sieve, and each sealed in a foil pouch. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 1887B_cert
SRM 1887B_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfide sulfur (S2-), Free Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1887B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)