安全性情報
NIST1921B
IR伝送波長(ポリスチレンフィルム)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 card
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
詳細
SRM 1921bのユニットは、厚さ約38 µmのマット仕上げのポリスチレンフィルムで構成され、露出領域の直径は25 mmで、厚紙ホルダーの底から38 mmの中心にあり、大きさは5 cm × 11 cm × 0.2 cmです。
付属の証明書の指示に従ってSRMが取り扱われ保管されている限り、SRM 1921bの保証は、規定された測定の不確実性の範囲内で有効です(「保管、取り扱い、および使用に関する指示」を参照)。
SRM 1921B_cert
SRM 1921B_SDS
アプリケーション
この標準物質(SRM)は、主に3.2 µm~18.5 µm (540 cm-1~3125 cm-1)の赤外(IR)スペクトル領域における分光光度計の波長/波数スケールの校正に使用することを意図しています。
その他情報
現在の分析物および認証値については、nist.gov/SRMで現在の証明書をダウンロードしてください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1921B:
試験成績書(COA)