安全性情報
NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 70 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Platinum (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh),Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Calcium (Ca), Cerium (Ce), Iron (Fe), Lanthanum (La), Silicon (Si), Barium (Ba), Zinc (Zn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney,Blood
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2556:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Direct determination of trace noble metals (palladium, platinum and rhodium) in automobile catalysts by glow discharge mass spectrometry.
Wayne D M.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 12(10), 1195-1202 (1997)