包装
pkg of 20 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
GC/MS: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST3253:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)