安全性情報
NIST635A
Portland Cement (Blended with Slag)
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 25 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Trioxide (Al2O3), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Calcium Oxide (CaO), Magnesium Oxide (MgO), Sulfur Trioxide (SO3), Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Manganese Trioxide (Mn2O3), Chromium Trioxide (Cr2O3), Zinc Oxide (ZnO), Strontium Oxide (SrO), Barium Oxide (BaO), Chlorine (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO) , Sulfide Sulfur (S²?), Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST635A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)