安全性情報
NIST8645
Dried Corn Biomass Intermediate after Conversion
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 20 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
agriculture
フォーマット
matrix material
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NIST8645:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)