安全性情報
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
別名:
Feldspar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 40 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Iron (Fe), Lead (Pb), Rubidium (Rb), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Silicon (Si),Manganese (Mn), Phosphorus (P), Beryllium (Be), Cerium (Ce), Gallium (Ga), Lanthanum (La), Lithium (Li), Yttrium (Y), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST99B:4548173368641
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)