Merck
NISTC2416
NIST® SRM® C2416
別名:
Lead
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
20.65 μΩ-cm
テクニック
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a composition standard for optical emission spectrometric methods of analysis. It is in the form of a disk 50 mm (2 in.) in diameter and 16mm (5/8 in.) thick. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM C2416_cert
SRM C2416_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Sulfur (S), Silver (Ag), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTC2416:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)