Merck
NISTRM8188
Soy-containing solid oral dosage form
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 13 mg
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)