About This Item
化学式:
Si3N4
CAS番号:
分子量:
140.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
密度
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
SMILES記法
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
InChI Key
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Each unit of RM 8983 comprises a bottle containing approximately 4.5 g of silicon nitride powder.
アプリケーション
The Reference Material silicon nitride powder is intended for use as an analytical standard for determining nitrogen, oxygen, and carbon in silicon nitride powder using the high-temperature combustion method.
特徴および利点
- The non-certified values for total nitrogen, oxygen, and carbon are reported on an as-received basis and expressed as mass fraction.
- The period of validity, maintenance of non-certified values, and storage instructions are provided on NIST certificate.
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (0), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Nitrogen (N), Oxygen (0), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NISTRM8983:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)