Merck
O0140000
オレアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
cis-9,10-オクタデセノアミド, cis-9-オクタデセンアミド, オレイン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35NO
CAS番号:
分子量:
281.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI Key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Plastic additive 20 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
睡眠誘発性の脳脂質で、アロステリックにGABAAレセプタ-を調節し、5-HT7セロトニンレセプタ-の反応を増強します。ラット・ヒトCB1カンナビノイドレセプタ-の選択的な内因性アゴニストです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O0140000-1EA:
O0140000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
W B Mendelson et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 25(5 Suppl), S36-S39 (2001-10-30)
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma. It accumulates in the CSF of rats after six hours of sleep deprivation and induces
C Robin Hiley et al.
Cardiovascular drug reviews, 25(1), 46-60 (2007-04-21)
Oleamide (cis-9,10-octadecenoamide), a fatty acid primary amide discovered in the cerebrospinal fluid of sleep-deprived cats, has a variety of actions that give it potential as a signaling molecule, although these actions have not been extensively investigated in the cardiovascular system.
Hiroshi Nojima et al.
Current drug safety, 2(3), 204-211 (2008-08-12)
Despite considerable research, metastasis remains a major challenge in the clinical management of cancer. Recent reports show that abnormally augmented expression of Cx26 is responsible for the enhanced spontaneous metastasis of mouse BL6 melanoma cells. The function of Cx26 appears
Christopher J Fowler
British journal of pharmacology, 141(2), 195-196 (2003-12-24)
The fatty acid amide class of compounds, which include the endocannabinoid anandamide and the sleep-inducing compound oleamide, have been shown in vitro to have a multiplicity of actions upon different neurochemical systems. In the present issue of this journal, Leggett
Gregory P Mueller et al.
Vitamins and hormones, 81, 55-78 (2009-08-04)
Oleamide (cis-9-octadecenamide) is the prototype long chain primary fatty acid amide lipid messenger. The natural occurrence of oleamide was first reported in human serum in 1989. Subsequently oleamide was shown to accumulate in the cerebrospinal fluid of sleep-deprived cats and