安全性情報
OG1000
Supelco
油およびグリース、 1000 mg/L 校正標準液
certified reference material, in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC OG1000-250
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
  • Oil and Grease Calibration Standard in Water Quality Monitoring: A study utilized Oil and Grease Calibration Standards as part of a wastewater quality monitoring system, integrating sensor fusion and machine learning techniques. This approach demonstrated the standard′s utility in environmental analytical settings, providing critical data for assessing water contamination levels (Qin et al., 2012).
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
OG1000-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes (2010)