Merck
P2164030
ポロキサマー407
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ポリ(エチレングリコール)-block-ポリ(プロピレングリコール)-block-ポリ(エチレングリコール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
poloxamer
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Poloxamer 407 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ke Cao et al.
Nutrients, 12(1) (2020-01-16)
Hyperlipidemia is associated with metabolic disorders, but the detailed mechanisms and related interventions remain largely unclear. As a functional food in Asian diets, Herba houttuyniae has been reported to have beneficial effects on health. The present research was to investigate
Ju Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 521(2), 296-302 (2019-11-02)
Anti-angiogenic drugs are an effective therapeutic method for the treatment of melanomas. Apatinib is a small-molecule tyrosine kinase inhibitor, which has potent inhibitory activity on tumor angiogenesis. Due to the low water solubility and stability of Apatinib, we aimed to