Merck
P2940000
プリマキンビスホスフェート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-(4-アミノ-1-メチルブチルアミノ)-6-メトキシキノリン 二リン酸塩, プリマキン 二リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N3O · 2H3PO4
CAS番号:
分子量:
455.34
Beilstein:
3812133
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
primaquine
メーカー/製品名
EDQM
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
InChI Key
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Primaquine diphosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P2940000:
P2940000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Michael E von Fricken et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 77-80 (2014-04-30)
Administering primaquine (PQ) to treat malaria patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency can pose a serious risk of drug-induced hemolysis (DIH). New easy to use point-of-care rapid diagnostic tests are being developed as an alternative to labor-intensive spectrophotometric methods, but
Low-dose primaquine for falciparum malaria.
Teun Bousema et al.
The Lancet. Infectious diseases, 14(8), 677-677 (2014-07-25)
Salomón Durand et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 18-26 (2014-04-23)
We evaluated the efficacy of three primaquine (PQ) regimes to prevent relapses with Plasmodium vivax through an open-label randomized trial in Loreto, Peru. Vivax monoinfections were treated with chloroquine for 3 days and PQ in three different regimes: 0.5 mg/kg
Marli S Santana et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 74-76 (2014-05-29)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is one of the most common human genetic abnormalities, and it has a significant prevalence in the male population (X chromosome linked). The purpose of this study was to estimate the frequency of impaired fasting glucose
Improving the radical cure of Plasmodium vivax malaria.
Ric N Price
The American journal of tropical medicine and hygiene, 91(1), 3-4 (2014-04-23)