Merck
P3750
Sigma-Aldrich
パラローズアニリン 塩酸塩
>85% purity (HPLC), powder
別名:
パラフクシン 塩酸塩, パラマゼンタ 塩酸塩, パラローズアニリンクロリド, ベーシックパラフクシン, ベーシックフクシン, ベーシックレッド9, マゼンタ O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H18N3Cl
CAS番号:
分子量:
323.82
カラーインデックス番号:
42500
Beilstein:
4164603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
パラローズアニリン 塩酸塩, >85.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
>85.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
green to very dark green
mp
268-270 °C
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI Key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パラローズアニリンは、カチオン性のトリアリルメタン色素であり、基本的なフクシンの構成要素の一つです。パラローズアニリンでポリアクリルニトリル繊維を染色すると、鮮やかな赤色になります。
アプリケーション
パラローズアニリン塩酸塩は、
  • シッフ試薬を調製して
  • 牛の子宮内膜の細胞学サンプルを染色し、
  • マウスの脳のプルシアンブルーの部分を対比染色します。
その他情報
一般にベ-シックフクシンと呼ばれている混合物の主成分を精製したものです。
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3750-5G:
P3750-H:
P3750-1G:
P3750-25G:4548173950761
P3750-10G:
P3750-BULK:
P3750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
A novel cytologic sampling technique to diagnose subclinical endometritis and comparison of staining methods for endometrial cytology samples in dairy cows
O. B> Pascotini
Theriogenology (2015)
Triarylmethane and Diarylmethane Dyes
Thomas Gessner and Udo Mayer
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Maize Kernels ? Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining
Ales Kladnik
Bio-protocol, 3(15) (2013)