グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
191-193 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI Key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... RXRA(6256)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89620-100MG:
International journal of pharmaceutics, 580, 119233-119233 (2020-03-21)
The paper demonstrates the potential of photoacoustics for the identification of the mechanisms underlying drug transport through tissue-mimicking systems. Photoacoustic experiments were performed for a model transdermal delivery system, consisting of drug dithranol (in pharmaceutical form) and dodecanol-collodion (DDC) membrane.