Merck
PHR1081
Supelco
オクチサレート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
サリチル酸2-エチルヘキシル, オクチサレート, サリチル酸オクチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)C6H4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
250.33
Beilstein:
2730664
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1477943
APIファミリー
octisalate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChI Key
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクチサレートは、UVB(280~315 nm)照射に対するUVフィルターとして機能する日焼け止め剤です。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
オクチサレートは、クロマトグラフィー法により医薬製剤や日焼け止め剤の組成中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC0298と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1081-10G:
PHR1081-10G-PW:
PHR1081-1G:
PHR1081-1G-PW:
PHR1081-1G-BULK:
PHR1081-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Octisalate
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 43(3), 3194-3194 (2018)
Thin layer chromatography-spray mass spectrometry: a method for easy identification of synthesis products and UV filters from TLC aluminum foils
Himmelsbach M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406(15), 3647-3656 (2014)
Development and Validation of RP-HPLC Method for Analysis of Four UV Filters in Sunscreen Products
Yousef AN, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research (2013)
M McVean et al.
Molecular carcinogenesis, 24(3), 169-176 (1999-04-16)
Topical application of alpha-tocopherol (alphaTH), the most prominent naturally occurring form of vitamin E, inhibits ultraviolet (UV) B-induced photocarcinogenesis and DNA photodamage in C3H mice in vivo. In this study, we compared alphaTH with other vitamin E compounds and with
R Jiang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 86(7), 791-796 (1997-07-01)
This study provides an investigation of the availability of octyl salicylate (OS), a common sunscreen agent, from liquid paraffin and the effect of OS on skin permeability. A model membrane system to isolate the vehicle effect from membrane permeability has