certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478185
APIファミリー
oleyl alcohol
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5x100 mg
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI Key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Jan Code
PHR2637-5X100MG:
PHR2637-100MG:
試験成績書(COA)