certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1463960
APIファミリー
spironolactone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 150 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI Key
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2887-150MG:
試験成績書(COA)