certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1048641
包装
pkg of 75 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
MADRIHWFJGRSBP-ROUUACIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3283-75MG:
試験成績書(COA)