Merck
PHR8841
Supelco
オキシメトロン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
17β-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチレン)-17-メチル-5α-アンドロスタン-3-オン, アナステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O3
CAS番号:
分子量:
332.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1487007
APIファミリー
oxymetholone
包装
pkg of 500MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8841-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)