PHR8910
Noroxymorphone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Noroxymorphone hydrochloride, 4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one HCl, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A HCl (PhEur), Naltrexone Hydrochloride Impurity B HCl (PhEur), (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one monohydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1473002
APIファミリー
noroxymorphone
形状
powder
包装
pkg of 75 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
InChI Key
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8910-75MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)