Merck
R0150000
ラニチジン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22N4O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
350.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ranitidine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI Key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ranitidine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
H2ヒスタミンレセプタ-のアンタゴニストであり、抗潰瘍薬です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
R0150000:
R0150000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Natalia Alonso et al.
The Biochemical journal, 459(1), 117-126 (2014-01-15)
7TMRs (seven-transmembrane receptors) exist as conformational collections in which different conformations would lead to differential downstream behaviours such as receptor phosphorylation, G-protein activation and receptor internalization. In this context, a ligand may cause differential activation of some, but not all
[The development of hemorrhagic vasculitis (Schönlein-Henoch disease) in a patient with a chronic stomach ulcer against a background of Sostril (ranitidine hydrochloride) therapy].
E N Glazunov et al.
Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova, 152(1-2), 102-103 (1994-01-01)
M B Evans et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 7(1), 1-22 (1989-01-01)
The selection, development, definition and validation of selective stability-indicating procedures for high-performance liquid chromatographic and thin-layer chromatographic analyses of ranitidine hydrochloride are described. The procedures used in conjunction can be applied to the quality assurance and stability assessments of both
Question 1: does the use of ranitidine increase the risk of NEC in preterm infants?
Manigandan Chandrasekaran et al.
Archives of disease in childhood, 99(4), 390-392 (2014-03-15)
T S Gaginella et al.
Drug intelligence & clinical pharmacy, 17(12), 873-885 (1983-12-01)
Ranitidine is a selective, competitive histamine H2-receptor antagonist recently approved by the Food and Drug Administration for use in the short-term treatment of active duodenal ulcers and gastric hypersecretory conditions. Ranitidine is four to ten times more potent than cimetidine