Merck
SMB01326
Sigma-Aldrich
5-Hydroxytryptophol
別名:
5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)indole, 2-(5-Hydroxy-3-indolyl)ethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO2
CAS番号:
分子量:
177.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.77
アッセイ
99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
InChI Key
KQROHCSYOGBQGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Hydroxytryptophol is metabolite of serotonin that is excreted primarily as the glucuronide conjugate in human urine. 5-Hydroxytryptophol makes up 35% of the excreted serotonin metabolites in rats on average and 10 to 20% in several other species. Human UDP-glucuronosyltransferase 1A6 (UGT1A6) plays a predominant role in the glucuronidation of 5-hydroxytryptophol by human liver microsomes.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01326-BULK:
SMB01326-VAR:
SMB01326-250MG:
SMB01326-10MG:
SMB01326-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)