SMB01349
Glutamyltyrosine
≥95% (HPLC)
別名:
N-alpha-L-Glutamyl-L-tyrosine, N-alpha-Glutamyltyrosine, L-Glu-L-tyr, L-Glutamyl-L-tyrosine, L-alpha-Glutamyl-L-tyrosine, Alpha-L-Glu-L-tyr, Alpha-Glu-tyr, Alpha-Glutamyltyrosine, a-L-Glu-L-tyr, a-Glu-tyr, a-Glutamyltyrosine
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
mp
186 °C
アプリケーション
(Metabolomics research)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)C(N)CCC(=O)O
InChI
1S/C14H18N2O6/c15-10(5-6-12(18)19)13(20)16-11(14(21)22)7-8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,10-11,17H,5-7,15H2,(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI Key
YSWHPLCDIMUKFE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SMB01349-5MG:
SMB01349-25MG:
SMB01349-BULK:
SMB01349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)