Merck
T2200000
トリメトプリム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4-ジアミノ-5-(3,4,5-トリメトキシベンジル)ピリミジン, NSC 106568
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N4O3
CAS番号:
分子量:
290.32
Beilstein:
625127
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trimethoprim
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI Key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
主に抗菌剤として使用されています。ジヒドロ葉酸レダクタ-ゼに対するインヒビタ-で、原核生物細胞の酵素に対して選択的です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2200000-1EA:
T2200000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Van Duijkeren et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 17(1), 64-73 (1994-02-01)
The indications for use, side-effects, and pharmacokinetic parameters of trimethoprim, sulfonamides and their combinations in the horse are reviewed. Trimethoprim/sulfonamide (TMPS) combinations are used for the treatment of various diseases caused by gram-positive and gram-negative bacteria, including infections of the
Dolores Camacho-Muñoz et al.
Chemosphere, 111, 70-79 (2014-07-07)
The distribution of pharmaceutically active compounds in the environment has been reported in several works in which wastewater treatment plants have been identified as the main source of these compounds to the environment. The concentrations of these compounds in influent
Christine Manyando et al.
PloS one, 9(5), e96017-e96017 (2014-05-17)
Antibiotic therapy during pregnancy may be beneficial and impacts positively on the reduction of adverse pregnancy outcomes. No studies have been done so far on the effects of daily Co-trimoxazole (CTX) prophylaxis on birth outcomes. A phase 3b randomized trial
Karin Tegmark Wisell et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 35-40 (2008-04-15)
The lack of oral treatment alternatives for enterococcal urinary tract infections (UTIs) has led to a renewed interest in trimethoprim. Enterococci can incorporate exogenously produced folates and thereby reverse the effect of trimethoprim. Although a large proportion of enterococci appear
Sarah L Svensson et al.
PloS one, 9(8), e106063-e106063 (2014-08-29)
Campylobacter jejuni is a leading cause of foodbourne gastroenteritis, despite fragile behaviour under standard laboratory conditions. In the environment, C. jejuni may survive within biofilms, which can impart resident bacteria with enhanced stress tolerance compared to their planktonic counterparts. While