Merck
Y0001274
システム適合性用フレカイニド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フレカイニド 酢酸塩, N-(2-ピペリジルメチル)-2,5-ビス-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)ベンズアミド 酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20F6N2O3 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
474.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flecainide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)=O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
InChI
1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)
InChI Key
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN5A(6331)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flecainide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001274-1EA:
Y0001274:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nobuhiko Ohno et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9953-9958 (2014-06-25)
Axonal degeneration is a primary cause of permanent neurological disability in individuals with the CNS demyelinating disease multiple sclerosis. Dysfunction of axonal mitochondria and imbalanced energy demand and supply are implicated in degeneration of chronically demyelinated axons. The purpose of