安全性情報
Y0001278
システム適合性用ニザチジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Nizatidine, N-{2-[2-(N,N-Dimethylaminomethyl)-4-thiazolylmethylthio]ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21N5O2S2
CAS番号:
分子量:
331.46
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nizatidine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)CN(C)C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI Key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nizatidine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001278-1EA:
Y0001278:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S Futagami et al.
Digestion, 86(2), 114-121 (2012-08-01)
In this crossover study, we investigated whether nizatidine, a H(2)-receptor antagonist, can alleviate clinical symptoms and gastric emptying in patients with Rome III-based functional dyspepsia (FD) with or without impaired gastric emptying. We enrolled 30 patients presenting with FD symptoms
E J Zarling
Clinical therapeutics, 21(12), 2038-2046 (2000-01-25)
Gastroesophageal reflux is a common condition caused mainly by motility disorders of the upper gastrointestinal tract. The most effective therapy combines acid suppression with a promotility agent. Nizatidine is a well-tolerated and effective histamine-2 (H2)-receptor antagonist used to suppress gastric
T Nin et al.
Auris, nasus, larynx, 35(2), 224-229 (2007-12-18)
It was reported that salivary secretion increased in 30 volunteers with administered nizatidine. The aim of the present study was to investigate whether or not nizatidine enhances salivary secretion and improves the function of salivary glands in patients with dry
Jari Koskenpato et al.
Digestive diseases and sciences, 53(2), 352-357 (2007-08-09)
In clinical practice, H2-receptor antagonists, including nizatidine, in addition to their use in the treatment of peptic ulcer and gastroesophageal reflux, are also useful in alleviating dyspeptic symptoms. Patients with functional dyspepsia show a tendency to delayed gastric emptying. Results
Diane A I Ashiru et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 860(2), 235-240 (2007-11-17)
A validated, simple and universal HPLC-UV method for the determination of cimetidine, famotidine, nizatidine and ranitidine in human urine is presented. This is the first single HPLC method reported for the analysis of all four H(2) antagonists in human biological