安全性情報
Y0001458
システム適合性用ピレタニド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Piretanide, 4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O5S
CAS番号:
分子量:
362.40
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
piretanide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI Key
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Piretanide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001458-1EA:
Y0001458:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
V Homuth et al.
The American journal of cardiology, 72(9), 666-671 (1993-09-15)
To test the dose responses of piretanide, ramipril, and their combination in patients with essential hypertension, a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial was conducted in 480 patients. Twelve separate groups were studied: placebo, piretanide 3 mg, piretanide 6 mg, ramipril
N Takamura et al.
Pharmaceutical research, 13(7), 1015-1019 (1996-07-01)
The purpose of this study was to investigate the binding mechanism of loop diuretics with HSA and to characterize the binding site on HSA. Quantitative analysis of potential interaction between ligands bound to HSA was performed by equilibrium dialysis and
G Ruf et al.
European journal of clinical pharmacology, 46(6), 545-550 (1994-01-01)
The pharmacokinetics and pharmacodynamics of single oral doses of 5 mg ramipril and 6 mg piretanide administered separately and in combination were determined in a single blind, randomised, 3-period cross-over study in 24 healthy male volunteers. The peak plasma concentrations
H M Cox et al.
British journal of pharmacology, 113(4), 1243-1248 (1994-12-01)
1. The secretory responses to calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor agonists have been characterized in two human adenocarcinoma cell lines, namely HCA-7 and Colony-29 (Col-29) epithelia. These cells form polarized epithelial layers when grown on permeable supports and allow changes
Effect of Na/K/2Cl transporter inhibition with piretanide on postischemic kidney function.
D Abendroth et al.
Transplantation proceedings, 28(1), 83-84 (1996-02-01)