Merck
Y0001776
ロピニロール 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-[2-(ジプロピルアミノ)エチル]-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン 塩酸塩, SKF 101468 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
296.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ropinirole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
InChI Key
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ropinirole for peak identification 2 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
D2およびD3ドーパミン受容体サブタイプのアゴニストであり、D2またはD4と比べてD3に対し高い親和性で結合します。D1-受容体に対しわずかな影響を示します。オピオイド受容体に対し中等度のin vitro親和性を有します。ロピニロールは、5-HT1、5-HT2、ベンゾジアゼピン、GABA、ムスカリン、α1-、α2-、およびβ-アドレナリン受容体に対し実質的に親和性を持たないと言われています。抗パーキンソン病薬として使用されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)